Key Documents
1.12084
Sigma-Aldrich
HEMATOGNOST Fe
staining kit for the detection of free ionic iron (Fe³⁺) in cells
About This Item
UNSPSC Code:
41116121
NACRES:
NA.21
Quality Level
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
El kit de tinción HEMATOGNOST Fe para la detección de hierro iónico libre (Fe3+) en las células se utiliza para el diagnóstico celular médico humano y sirve para la investigación hematológica e histológica de material de muestra de origen humano. El HEMATOGNOST Fe es un kit de tinción destinado a realizar la denominada reacción azul de Prusia (azul de Berlín) en muestras hematológicas e histológicas. Este kit de tinción contiene todos los reactivos necesarios para la detección del hierro iónico libre. En la reacción azul de Prusia, el hierro iónico (Fe3+) no unido a la estructura hemo reacciona con el hexacianoferrato de potasio (II) en disolución de clorhídrico. Precipita como una sal compleja insoluble en la sangre, la médula ósea o las células tisulares y, por tanto, permite localizar el hierro celular libre: 4 Fe3+ + 3 K4Fe(CN)6 = Fe4[Fe(CN)6]3 + 12 K+
Como medida para lograr la mejor diferenciación visual posible de los depósitos de hierro en el citoplasma, se contratiñe con una disolución de rojo rápido nuclear (disolución de rojo rápido nuclear - sulfato de aluminio al 0,1 % (referencia del producto 1.00121), lo que produce un color rosa tierno. Si se requiere información más detallada sobre la morfología celular, también puede emplearse contratinción con cualquiera de los otros métodos “clásicos” conocidos como Giemsa (Giemsa, referencia del producto 1.09204), May-Grünwald (disolución de eosina-azul de metileno de May-Grünwald, referencia del producto 1.1424), hemalum (dilución de hemalum de Mayer, referencia del producto 1.09249), etc.
La reacción azul de Prusia también puede utilizarse para teñir muestras ya teñidas mediante uno de estos procedimientos clásicos para la detección adicional de hierro. En este caso, no es necesario repetir la contratinción.
El kit de tinción es suficiente para 6 - 8 tinciones con hasta 16 portaobjetos. El kit de tinción está desarrollado y registrado como producto CE/DIV para aplicaciones de diagnóstico. Si desea más información, consulte las instrucciones de uso (IFU). Las IFU pueden descargarse de esta página web.
Analysis Note
Hexacianoferrato de potasio II (reactivo 1): 4,5 - 5,5 %
Ácido clorhídrico (reactivo 2): 4,5 - 5,5 %
Densidad (reactivo 3 d 20 °C/ 4 °C): 1,040 - 1,060
Idoneidad para microscopia: pasa la prueba
Legal Information
HEMATOGNOST FE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Storage Class
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c