Key Documents
1.11474
Millipore
1,4-Ditiotreitol
for biochemistry
Sinónimos:
1,4-Ditiotreitol, DTT, reactivo de Cleland
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H3OHSH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
154.25
MDL number:
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
222-468-7
NACRES:
NB.21
grade
for biochemistry
Quality Level
assay
≥99% (iodometric)
form
solid
potency
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reagent type: reductant
pH
5.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
40-43 °C
transition temp
flash point >110 °C
bulk density
300 kg/m3
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1
InChI key
VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Application
  • Administración de fármacos utilizando hidrogel sensible a la reducción a base de carboxietil-succinoglucano con propiedades reológicas, antibacterianas y antioxidantes muy mejoradas: en este estudio se explora la aplicación del 1,4-ditiotreitol en el desarrollo de hidrogeles sensibles a la reducción, destacando mejoras significativas en las características reológicas, antibacterianas y antioxidantes, adecuadas para sistemas de administración de medicamentos (Kim et al., 2024).
  • Preparación de cristales fotónicos de hidrogel ensamblados por nanogeles biodegradables y sus propiedades: se discute la integración del 1,4-ditiotreitol en el ensamblaje de cristales fotónicos de hidrogel utilizando nanogeles biodegradables, enfatizando su potencial en la creación de nuevos materiales fotónicos (Zhang et al., 2024).
  • Aislamiento optimizado del ARN total de espermatozoides bovinos con lisis mejorada de la cabeza del esperma: se destaca el uso del 1,4-ditiotreitol en la optimización de las técnicas de aislamiento de ARN de espermatozoides bovinos, lo que mejora la lisis de la cabeza espermática, crucial para los estudios de biología reproductiva (Tiwari et al., 2024).
  • Preparación de un espaciador convertible que contiene un grupo disulfuro para la funcionalización versátil de oligonucleótidos: se discute la síntesis de un espaciador convertible que contiene un grupo disulfuro utilizando 1,4-ditiotreitol, lo que permite la funcionalización versátil de oligonucleótidos para aplicaciones terapéuticas y diagnósticas (Pontarelli et al., 2023).
Analysis Note
Valoración (yodométrica): ≥ 99 %
Identidad (espectro IR): pasa la prueba
Punto de fusión: 40- 43 °C
Metales pesados (como Pb): ≤ 10 ppm
Fe (Hierro): ≤ 5 ppm
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c