1.10218
Gram′s decolorizing solution
for the Gram staining method
About This Item
Nivel de calidad
Formulario
liquid
temp. de autoignición
>425 °C
DIV
for in vitro diagnostic use
técnicas
microbe id | staining: suitable
temperatura de transición
flash point -10 °C
densidad
0.79 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
A bottle with 500 ml Gram′s decolorizing solution is sufficient for staining up to 250 slides, it is also available as part of the Gram-color stain set, (Product number 1.11885). It is an IVD product and CE registered. For more details, please see instructions for use (IFU).
Nota de análisis
Staphylococcus aureus: dark blue-violet
E.coli: pink to red
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
14.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-10 °C