1.09967
Aluminium standard
1000 mg Al, (AlCl₃ in H₂O) Titrisol®
Sinónimos:
Aluminium Reference Standard for ICP/AAS
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
Titrisol®
Formulario
concentrate
concentración
1000 mg Al in water
técnicas
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
2.5 (20 °C in H2O)
densidad
1.08 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
industrial qc
pharmaceutical
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
15-25°C
Categorías relacionadas
Características y beneficios
Nota de análisis
Determination method: ICP - OES
(traceable to NIST - SRM 3101a)
Accuracy of the method: +/- 2 mg
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable