Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
1.09630
Supelco
2-Butanol
for analysis EMSURE®
Sinónimos:
2-Butanol, sec-Butyl alcohol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(OH)CH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
74.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número índice de la CE:
201-158-5
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
16.5 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
390 °C
potencia
6480 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
lim. expl.
1.4-9.8 % (v/v)
impurezas
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.1% Ethylmethylketone (GC)
≤0.1% tert-butanol (GC)
≤0.2% 2-Propanol (GC)
≤0.2% Dibutyl ether (GC)
residuo de evap.
≤0.001%
color
APHA: ≤10
pH
7 (20 °C)
bp
99-102 °C/1013 hPa
mp
-115 °C
temperatura de transición
flash point 24 °C
solubilidad
125 g/L
densidad
0.81 g/cm3 at 20 °C
trazas de catión
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OC(CC)C
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
Clave InChI
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Ligadura / enlace
Discover EMSURE - to be more than sure!
Otras notas
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Información legal
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
27 °C - closed cup