1.07414
Lead(II) hydroxide acetate
anhydrous for the analysis of sugar acc. to Horne EMSURE®
Sinónimos:
Lead(II) hydroxide acetate, Horne′s compound
About This Item
Nivel de calidad
Línea del producto
EMSURE®
Formulario
crystalline
concentración
≥33.0% (PbO)
impurezas
≤0.02% Substances insoluble in dilute acetic acid
≤1% In water insoluble matter
pérdida
≤1% loss on drying, 105 °C
pH
7.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
198-205 °C
densidad
3.58 g/cm3 at 22 °C
densidad aparente
2100 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.003%
nitrate and nitrite (as NO3-): passes test
trazas de catión
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.02%
Na: ≤0.05%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Pb+2].[Pb].[O-]C(=O)C.[O-]C(=O)C.O.O
InChI
1S/2C2H4O2.2H2O.2Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;;/q;;;;;+2/p-2
Clave InChI
XAOPZCQFBUCRKR-UHFFFAOYSA-L
Nota de análisis
In water insoluble matter: ≤ 1.0 %
Substances insoluble in dilute acetic acid: ≤ 0.02 %
Chloride (Cl): ≤ 0.003 %
Nitrate und Nitrite (as NO₃): passes test
Ca (Calcium): ≤ 0.01 %
Cu (Copper): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
K (Potassium): ≤ 0.02 %
Na (Sodium): ≤ 0.05 %
Loss on Drying (105 °C): ≤ 1.0 %
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable