Documentos clave
1.07022
Supelco
2-Propanol
≥99.5% (GC), EMPARTA® ACS reagent
Sinónimos:
Alcohol sec-propílico, Alcohol isopropílico, IPA, Isopropanol
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHOH
Número de CAS:
Peso molecular:
60.10
Beilstein:
635639
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número índice de la CE:
200-661-7
NACRES:
NB.21
grado:
ACS reagent
Ensayo:
≥99.5% (GC)
bp:
82 °C (lit.)
presión de vapor:
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
2-Propanol, for analysis EMPARTA® ACS
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
densidad de vapor
2.1 (vs air)
presión de vapor
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Línea del producto
EMPLURA®
Ensayo
≥99.5% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
750 °F
potencia
5045 mg/kg LD50, oral (Rat)
12800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
2.0-12.7 %, 93 °C
impurezas
≤0.0001 meq/g Titrable acid
≤0.0001 meq/g Titrable base
≤0.002% Carbonyl compounds (as CO)
≤0.2% Water
residuo de evap.
≤0.001%
color
clearAPHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point 12 °C
densidad
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-25°C
cadena SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
EMD Millipore ofrece los disolventes de calidad EMPARTA para las tareas ordinarias en los laboratorios analíticos. Los disolventes de grado EMPARTA ofrecen menos parámetros analíticos que EMSURE, pero siguen siendo de gran calidad. Los disolventes EMPARTA cumplen las requisitos del ACS, lo que los hace ideales para una amplia gama de aplicaciones analíticas.
Envase
1.07022.2521: 2,5 l, cantidad mínima del pedido: 4
Nota de análisis
Pureza (GC): ≥ 99,5 %
Identidad (IR): conforme
Aspecto: transparente
Color: ≤ 10 Hazen
Solubilidad en agua: conforme
Ácido valorable: ≤ 0,0001 meq/g
Base valorable: ≤ 0,0001 meq/g
Compuestos carbonilo (como CO): ≤ 0,002 %
Residuos de evaporación: ≤ 0,001 %
Agua: ≤ 0,2 %
Información legal
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
12.0 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Ver todo