Documentos clave
1.06304
Supelco
Spectromelt® B 10
di-Sodium tetraborate, for X-ray fluorescence analysis
Sinónimos:
Borax
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
B4Na2O7
Número de CAS:
Peso molecular:
201.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
215-540-4
NACRES:
NA.21
presión de vapor
7.3 hPa ( 1200 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (acidimetric)
Formulario
powder
potencia
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
9.2 (20 °C, 25 g/L in H2O)
mp
742 °C
solubilidad
water: soluble 49.74 g/L at 20 °C (68 °F, Regulation (EC) No. 440/2008)
densidad
2.37 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
700 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤50 ppm
phosphate (PO43-): ≤20 ppm
silicate (as SiO2): ≤100 ppm
sulfate (SO42-): ≤50 ppm
trazas de catión
Ag: ≤5 ppm
Al: ≤10 ppm
Ba: ≤5 ppm
Ca: ≤10 ppm
Cd: ≤5 ppm
Co: ≤5 ppm
Cr: ≤5 ppm
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤10 ppm
Ga: ≤5 ppm
K: ≤10 ppm
Mg: ≤5 ppm
Mn: ≤5 ppm
Ni: ≤5 ppm
Pb: ≤5 ppm
Sr: ≤5 ppm
Zn: ≤5 ppm
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[B+3].[B+3].[B+3].[B+3].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/4B.2Na.7H2O.7O/h;;;;;;7*1H2;;;;;;;/q4*+3;2*+1;;;;;;;;7*-2
Clave InChI
HJIQVKXMQOLFFS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 50 ppm
Phosphate (PO₄): ≤ 20 ppm
Silicate (SiO₂): ≤ 100 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 50 ppm
Ag (Silver): ≤ 5 ppm
Al (Aluminium): ≤ 10 ppm
Ba (Barium): ≤ 5 ppm
Ca (Calcium): ≤ 10 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 5 ppm
Co (Cobalt): ≤ 5 ppm
Cr (Chromium): ≤ 5 ppm
Cu (Copper): ≤ 5 ppm
Fe (Iron): ≤ 10 ppm
Ga (Gallium): ≤ 5 ppm
K (Potassium): ≤ 10 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 5 ppm
Mn (Manganese): ≤ 5 ppm
Ni (Nickel): ≤ 5 ppm
Pb (Lead): ≤ 5 ppm
Sr (Strontium): ≤ 5 ppm
Zn (Zinc): ≤ 5 ppm
Loss on ignition (800 °C): ≤ 1.0 %
Bulk density: about 70
Información legal
SPECTROMELT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable