Documentos clave
1.06260
Supelco
Sodium
rod diameter 2.5 cm (protective liquid: paraffin oil)
Sinónimos:
Sodium
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Na
Número de CAS:
Peso molecular:
22.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141806
Número índice de la CE:
231-132-9
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
1.6 hPa ( 400 °C)
Nivel de calidad
Formulario
solid
temp. de autoignición
>115 °C
impurezas
≤0.01% Chloride (Cl)
bp
889 °C/1013 hPa
mp
97.8 °C
densidad
0.97 g/cm3 at 20 °C
trazas de catión
Ca: ≤0.1%
K: ≤0.05%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Na+]
InChI
1S/Na/q+1
Clave InChI
FKNQFGJONOIPTF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Ca (Calcium): ≤ 0.1 %
K (Potassium): ≤ 0.05 %
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
179.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
82 °C