Documentos clave
1.05878
Millipore
Caldo GranuCult® de tetrationato-novobiocina MULLER-KAUFFMANN (base)
according to ISO 6579, selective for Salmonella spp.
Sinónimos:
Caldo MKTTn, Suplemento de Novobiocina MKTT, Suplemento selectivo de novobiocina
About This Item
UNSPSC Code:
41106213
NACRES:
NA.74
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
agency
ISO 11133
according to ISO 6579
Quality Level
sterility
non-sterile
form
granular
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
selective for Salmonella spp.
General description
El caldo MKTTn (tetrationato-novobiocina de Muller-Kauffmann) es un medio selectivo adecuado para el enriquecimiento y aislamiento de Salmonella. El tetrationato del caldo suprime el crecimiento de las coliformes y otras bacterias entéricas. Se produce a partir del tiosulfato añadiendo yodo al medio de cultivo. Salmonella, Proteus y algunas otras especies de bacterias pueden reducir el tetrationato. El carbonato de calcio amortigua el ácido sulfúrico, que se genera cuando se reduce el tetrationato. La bilis promueve el crecimiento de Salmonella, pero inhibe en gran medida las bacterias que la acompañan. El verde brillante y la novobiocina suprimen principalmente el crecimiento de las bacterias grampositivas.
Application
El caldo MKTTn (tetrationato-novobiocina de Muller-Kauffmann) (base) se utiliza para el enriquecimiento selectivo de Salmonella procedente de los alimentos humanos, los piensos para animales y otros materiales.
Analysis Note
Aspecto (transparencia): turbio con sedimento
Aspecto (color): verde
Valor de pH (25 °C): 7,8 - 8,2
La prueba de promoción del crecimiento de acuerdo con la versión vigente de la DIN EN ISO 11133.
Inóculo mixto de salmonela, E.coli y P.aeruginosa
Monocultivo añadido de E.coli y E.faecalis
Confirmación en agar XDL y agar de triptona de soja
Inóculo en medio de referencia (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): ≤ 100
Inóculo en medio de referencia (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): ≤ 100
Inóculo en medio de referencia (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): ≥ 1000
Inóculo en medio de referencia (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≥ 1000
Inóculo en medio de referencia (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≥ 1000
Inóculo en medio de referencia (Enterococcus faecalis, ATCC 29212 (WDCM 00087)): ≥ 1000
Inóculo en medio de referencia (Enterococcus faecalis, ATCC 19433 (WDCM 00009)): ≥ 1000
Crecimiento en agar XLD (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): >10 colonias
Crecimiento en agar XLD (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): >10 colonias
Crecimiento en agar de triptona de soja (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): <100 colonias
Crecimiento en agar de triptona de soja (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): <100 colonias
Crecimiento en agar de triptona de soja (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): <10 colonias
Crecimiento en agar de triptona de soja (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): <10 colonias
Incubación:
Caldo MKTTn: 24 ± 3 horas a 37 ± 1 °C condiciones aerobias
Confirmación en agar XLD y agar de triptona de soja: 24 ± 3 horas a 37 ± 1 °C condiciones aerobias
Footnote
Ofrecemos dos tipos de medios: los medios de cultivo granulado superior GranuCult® y los rentables medios en polvo NutriSelect®, dependiendo de sus requisitos.
Se añaden las designaciones básica, plus o superior para indicar el nivel de control de calidad, desde el control de calidad básico hasta el control de calidad estándar plus y superior para cumplir toda la normativa.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
Salmonella pass through the entire food chain from animal feed, primary production, and into households or food-service establishments.
Salmonella pass through the entire food chain from animal feed, primary production, and into households or food-service establishments.
Salmonella pass through the entire food chain from animal feed, primary production, and into households or food-service establishments.
Salmonella pass through the entire food chain from animal feed, primary production, and into households or food-service establishments.
Protocolos
EN ISO 6579-1 standard specifies detection of Salmonella spp. in human consumption, animal feed, and environmental samples.
EN ISO 6579-1 standard specifies detection of Salmonella spp. in human consumption, animal feed, and environmental samples.
EN ISO 6579-1 standard specifies detection of Salmonella spp. in human consumption, animal feed, and environmental samples.
EN ISO 6579-1 standard specifies detection of Salmonella spp. in human consumption, animal feed, and environmental samples.