1.05565
TLC plastic sheets, Cellulose F
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, plastic support
Sinónimos:
Cellulose F Thin-layer Chromatography Plates
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Productos recomendados
Materiales
cellulose matrix
plastic support
Nivel de calidad
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
envase
pkg of 25 sheets
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
capa grosor
70-110 μm
lámina L × An
20 cm × 20 cm
temp. de almacenamiento
2-30°C
Categorías relacionadas
Descripción general
25 Plastic sheets 20 x 20 cm
Ligadura / enlace
Replaces: 5565-7; 5565