1.05391
Malt extract
suitable for microbiology
Sinónimos:
Malt extract, Malt extract powder
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
plant
Nivel de calidad
Formulario
powder
envase
pkg of 500 g
condiciones de almacenamiento
protect from light (Store dry and tightly closed)
color
brownish-yellow Powder
pH
4.8 (25 °C, 17 g/L in H2O, after autoclaving)
solubilidad
17 g/L
densidad aparente
590 kg/m3
aplicaciones
microbiology
temp. de almacenamiento
15-25°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Appearance (description): fine powder
Identity: passes test
pH-value (2 %; water): 4.5 - 6.0
Sulfated ash (800 °C): ≤ 3.0 %
Loss on Drying (105 °C): ≤ 6.0 %
Suitability for microbiology: passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable