Documentos clave
1.05057
Supelco
Potassium disulfite
for analysis EMSURE®
Sinónimos:
Potassium disulfite, Potassium metabisulfite, Potassium pyrosulfite
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
K2O5S2
Número de CAS:
Peso molecular:
222.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
240-795-3
NACRES:
NA.21
Ensayo:
≥96% (iodometric)
Formulario:
solid
solubilidad:
450 g/L
Nivel de calidad
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
≥96% (iodometric)
Formulario
solid
potencia
2300 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurezas
≤0.005% In water insoluble matter
pH
3.0-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
150 °C (decomposition)
solubilidad
450 g/L
densidad aparente
1000‑1300 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.005%
trazas de catión
As: ≤0.0001%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.0005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.001%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[K+].[K+].[S](=O)(=O)([S](=O)[O-])[O-]
InChI
1S/2K.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (iodometric): ≥ 96 %
In water insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
As (Arsenic): ≤ 0.0001 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.001 %
Información legal
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1