Merck
Todas las fotos(4)
Key Documents
1.04317
Millipore
Agar de triptona y soja - Medios de cultivo deshidratados
NutriSelect® Prime, EP, USP, JP, ISO, FDA BAM, powder, Suitable for use in Halal and Kosher certified processes
Sinónimos:
Agar CASO, Agar de hidrolizado de caseína y soja, Agar de tirptona y soja, TSA
About This Item
UNSPSC Code:
41106213
NACRES:
NA.74
agency
EP
ISO
JP
USP
Quality Level
reg. compliance
FDA BAM
form
powder
manufacturer/tradename
NutriSelect® Prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.3 ± 0.2 (25.0 °C)
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
nonselective for
General description
NutriSelect® prime Tryptic Soy Agar halal is designed as a combination of two peptones, enzymatic digest of casein and of soy-bean, which provides a high nutrition by supplying organic nitrogen, amino acids, and longer-chained peptides. The osmotic balance is maintained by sodium chloride and agar-agar is the solidifying agent.
Application
NutriSelect® prime Tryptic Soy Agar halal is used to cultivate and isolate fastidious or non-fastidious microorganisms from test samples. It is suitable for the growth of both aerobic and anaerobic microflora.
Legal Information
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Artículos
Halal-certified culture media prevent non-halal ingredient contamination, enabling microbiological QC testing without losing certification.
Descubra las implicaciones de los medios de cultivo con ingredientes no halal ocultos en las áreas de producción con certificación halal y cómo puede evitarse ese riesgo con medios con certificación halal. Realice pruebas de control de calidad microbiológico (QC) en zonas de producción con certificación halal sin riesgo de perder su certificación.
Descubra las implicaciones de los medios de cultivo con ingredientes no halal ocultos en las áreas de producción con certificación halal y cómo puede evitarse ese riesgo con medios con certificación halal. Realice pruebas de control de calidad microbiológico (QC) en zonas de producción con certificación halal sin riesgo de perder su certificación.
Descubra las implicaciones de los medios de cultivo con ingredientes no halal ocultos en las áreas de producción con certificación halal y cómo puede evitarse ese riesgo con medios con certificación halal. Realice pruebas de control de calidad microbiológico (QC) en zonas de producción con certificación halal sin riesgo de perder su certificación.
Ver todo