1.03067
N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride
GR for analysis
Sinónimos:
N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride, 4-Amino-N,N-dimethylaniline dihydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.5% (acidimetric)
Formulario
solid
pH
1.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
208-212 °C (decomposition)
solubilidad
2000 g/L
densidad aparente
500 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Cl-].[Cl-].[N+H2](C)c1ccc(cc1)[N+H2]C
InChI
1S/C8H12N2.2ClH/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7;;/h3-6,9-10H,1-2H3;2*1H
Clave InChI
PXJHVKRLFWZUNV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Identity (IR-spectrum): passes test
Sulphate (SO₄): ≤ 0.05 %
Sulfated ash: ≤ 0.05 %
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3