Merck
Todas las fotos(5)
Key Documents
1.02888
Supelco
Ciclohexanona
EMPLURA®
Sinónimos:
Ciclohexanona, Cetona pimélica
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H10O
Número de CAS:
Peso molecular:
98.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
203-631-1
NACRES:
NA.21
vapor pressure
4.5 hPa ( 20 °C)
Quality Level
product line
EMPLURA®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
430 °C
expl. lim.
1.1 % (v/v)
impurities
≤0.2% Water
pH
7 (20 °C, 70 g/L in H2O)
bp
155 °C/1013 hPa
mp
-31 °C
transition temp
flash point 43 °C
solubility
90 g/L
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
Inchi Key
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPLURA® es nuestra alternativa económica a las calidades de gran pureza. Con EMPLURA ofrecemos una variedad de disolventes para una pluralidad de aplicaciones básicas en las industrias no reguladas y para las aplicaciones menos exigentes, el trabajo preparativo de laboratorio y la limpieza. Los disolventes EMPLURA proporcionan especificaciones adecuadas con los parámetros más importantes.
Analysis Note
Pureza (GC): ≥ 99,0 %
Identidad (IR): conforme
Densidad (d 20 °C/4 °C): 0,946 - 0,948
Agua: ≤ 0,2 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
111.2 °F - closed cup
flash_point_c
44 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2