Documentos clave
1.01567
Supelco
Sodium hydroxide on support
granulated about 0.8-1.6 mm for elementary analysis
About This Item
Código UNSPSC:
12352305
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
solid
pH
13.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
densidad aparente
800 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
Nota de análisis
Absorption capacity for CO₂: ≥ 50 %
Loss on ignition (800 °C): ≤ 25 %
Bulk density: about 70 g/100 ml
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable