Merck
1.00661
SAFC
Parteck® LUB STA 50
(Stearic acid 50 vegetable grade), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Mezcla de ácido palmítico – ácido esteárico, Mezcla de ácido esteárico - ácido palmítico, Ácidos grasos C16-18
About This Item
Número de CAS:
Beilstein/REAXYS Number:
608585
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
agency
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Quality Level
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
≥90% (stearic acid and palmitic acid, GC)
form
fine powder
autoignition temp.
395 °C
particle size
15-45 μm (d50)
bp
370 °C/1013 hPa
mp
68-70 °C
transition temp
flash point 196 °C
cation traces
Ni: ≤1 ppm
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)
InChI key
QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
General description
Teniendo en cuenta las dificultades de la formulación, hemos utilizado tecnologías de ingeniería de partículas con el fin de desarrollar excipientes funcionales destinados específicamente a las formas de administración sólidas. Los productos de nuestra cartera Parteck® presentan propiedades de partícula únicas diseñadas a medida para un rendimiento excelente en los procesos de compactación, para tecnologías de administración de fármacos específicas o para mejorar la solubilidad.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia de la cadena de suministro completa y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
Parteck® LUB, una línea de productos de nuestros excipientes de lubricación más eficaces, demuestra una excelente uniformidad entre lotes y le ayuda a conseguir un flujo de trabajo fiable en su proceso de fabricación de comprimidos. Parteck® LUB STA 50 es un ácido esteárico de origen vegetal.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c