Documentos clave
1.00492
Supelco
Oxalic acid dihydrate
EMPLURA®
Sinónimos:
Oxalic acid dihydrate, Ethanedioic acid
About This Item
Fórmula lineal:
(COOH)2 · 2 H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
126.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
205-634-3
NACRES:
NA.21
presión de vapor
0.000312 hPa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPLURA®
Ensayo
≥99% (manganometric)
Formulario
solid
potencia
375 mg/kg LD50, oral (Rat)
residuo de ign.
≤0.05% (800 °C as sulfate)
pH
1.5 (10 g/L in H2O)
bp
149-160 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
98-100 °C
temperatura de transición
flash point 157 °C (decomposition)
densidad
1.65 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
813 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
trazas de catión
Fe: ≤0.001%
N: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[O+H3].[O+H3].[O-]C(=O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
Clave InChI
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
  • In Situ Investigation of a Self-Accelerated Cocrystal Formation by Grinding Pyrazinamide with Oxalic Acid.: This study investigates the in situ cocrystal formation of pyrazinamide and oxalic acid dihydrate, emphasizing the self-accelerating nature of the process and its implications for pharmaceutical development (Kulla et al., 2016).
  • Deuterium MAS NMR studies of dynamics on multiple timescales: histidine and oxalic acid.: This article examines the dynamics of oxalic acid dihydrate and histidine using deuterium magnetic angle spinning nuclear magnetic resonance, providing insights into molecular motions on various timescales (Chan-Huot et al., 2015).
Nota de análisis
Assay (manganometric): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.02 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.002 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Residue on ignition (800 °C as sulfate): ≤ 0.05 %
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1