Documentos clave
1.00058
SAFC
Ácido acético
96%, EMPROVE® ESSENTIAL
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Ácido acético glacial
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
60.05
Beilstein:
506007
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
densidad de vapor
2.07 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
15.2 hPa ( 20 °C)
Línea del producto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulario
liquid
temp. de autoignición
463 °C
800 °F
lim. expl.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
4-19.9 % (v/v)
concentración
96%
índice de refracción
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
117-118 °C (lit.)
117.9 °C/1013 hPa
mp
16.2 °C (lit.)
16.6 °C
temperatura de transición
flash point 39 °C
densidad
1.05 g/cm3 at 20 °C
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Clave InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicación
Acetic acid can be used as acidifying agent and buffer component in a variety of pharmaceutical formulations and production processes, including e.g. plasma fractionation.
Información legal
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
102.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
39 °C