Key Documents
09-881
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-acetil cortactina
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Amplaxin, Oncogene EMS1, Src substrate cortactin
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
Drosophila (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
acetylation (not specified)
Gene Information
human ... CTTN(2017)
General description
La cortactina es una proteína citoesquelética que facilita el montaje de la actina cortical. La cortactina se expresa ampliamente en la mayoría de las células adherentes y es un sustrato destacado de la proteína tirosina cinasa Src in vivo e in vitro. La secuencia proteica de la cortactina contiene múltiples repeticiones en tándem aminoterminales de una secuencia única de 37 aminoácidos, que se asocia con la actina y un dominio de homología Src 3 en el carboxilo terminal.
Los recientes investigaciones demuestran que la cortactina está acetilada in vivo y que es desacetilada por la HDAC6 (histona desacetilasa 6). La HDAC6 es una desacetilasa específica de tubulina que regula el movimiento celular dependiente de los microtúbulos. En estudios recientes se ha demostrado que la HDAC6 se une a la cortactina y altera la capacidad de esta proteína para unirse a la F-actina modulando un “parche de carga” en su región repetida. Los resultados sugieren que, además de su papel en la motilidad celular dependiente de microtúbulos, la HDAC6 influye en la motilidad celular dependiente de la actina al alterar el estado de acetilación de la cortactina, que, a su vez, cambia la actividad de unión a la F-actina de la cortactina. El grado de acetilación de la cortactina puede tener correlación con metástasis tumorales y la cortactina acetilada puede considerarse un posible marcador metastásico.
Specificity
El anticuerpo reconoce la cortactina acetilada humana.
Immunogen
Epítopo: desconocido
Motivo de secuencia de consenso de sitios de acetilación de la cortactina.
Application
Categoría de investigación
Estructura celular
Este anticuerpo anti-acetil cortactina está validado para ser utilizado en inmunoelectrotransferencia para la detección de la acetil cortactina.
Subcategoría de investigación
Citoesqueleto
Quality
Evaluada por inmunoelectrotransferencia en el inmunocomplejo HeLa-anti-cortactina tratado con TSA/nicotinamida.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 2,5 µg/ml de este anticuerpo detectaron la cortactina en 10 µl del inmunocomplejo HeLa-anti-cortactina tratado con TSA/nicotinamida.
Target description
~85 kDa
Physical form
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Inmunocomplejo HeLa-anti-cortactina tratado con TSA/nicotinamida
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Zhongying Mo et al.
Nature communications, 9(1), 1007-1007 (2018-03-10)
Dominant mutations in glycyl-tRNA synthetase (GlyRS) cause a subtype of Charcot-Marie-Tooth neuropathy (CMT2D). Although previous studies have shown that GlyRS mutants aberrantly interact with Nrp1, giving insight into the disease's specific effects on motor neurons, these cannot explain length-dependent axonal
Pedro Guedes-Dias et al.
Biochimica et biophysica acta, 1852(11), 2484-2493 (2015-08-25)
Striatal neurons are vulnerable to Huntington's disease (HD). Decreased levels of acetylated alpha-tubulin and impaired mitochondrial dynamics, such as reduced motility and excessive fission, are associated with HD; however, it remains unclear whether and how these factors might contribute to
Vugar Azizov et al.
iScience, 26(7), 107230-107230 (2023-07-24)
Alcohol is among the most widely consumed dietary substances. Excessive alcohol consumption damages the liver, heart, and brain. Alcohol also has strong immunoregulatory properties. Here, we report how alcohol impairs T cell function via acetylation of cortactin, a protein that binds
Eugenia Meiler et al.
PloS one, 7(3), e33662-e33662 (2012-04-06)
Cortactin is a classical Src kinase substrate that participates in actin cytoskeletal dynamics by activating the Arp2/3 complex and interacting with other regulatory proteins, including FAK. Cortactin has various domains that may contribute to the assembly of different protein platforms
Joana Margarida Silva et al.
Cell death and differentiation, 26(8), 1411-1427 (2018-11-18)
Imbalance of neuronal proteostasis associated with misfolding and aggregation of Tau protein is a common neurodegenerative feature in Alzheimer's disease (AD) and other Tauopathies. Consistent with suggestions that lifetime stress may be an important AD precipitating factor, we previously reported