Key Documents
09-432
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-fosfoIRS1 (Tyr608) ratón/ (Tyr612) humano
Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
HIRS-1, Insulin Receptor Substrate 1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr608 )
Gene Information
human ... IRS1(3667)
General description
Las moléculas de sustrato del receptor de insulina (IRS) son mediadores clave en la señalización de la insulina y desempeñan un papel central en el mantenimiento de las funciones celulares básicas como el crecimiento, la supervivencia y el metabolismo. Actúan como proteínas de acoplamiento entre el receptor de la insulina y una compleja red de moléculas de señalización intracelular que contienen dominios de homología Src 2 (SH2). Se han identificado cuatro miembros (IRS-1, IRS-2, IRS-3, IRS-4) de esta familia que difieren en cuanto a su distribución tisular, su localización subcelular, su expresión en el desarrollo, la unión al receptor de insulina y la interacción con proteínas que contienen el dominio SH2. Los resultados de la alteración dirigida de los genes IRS en ratones han proporcionado pistas importantes de las diferencias funcionales entre estas moléculas relacionadas, sugiriendo que desempeñan papeles diferentes y específicos in vivo. Los datos disponibles son compatibles con la noción de que IRS-1 e IRS-2 no son funcionalmente intercambiables en los tejidos que son responsables de la producción de glucosa (hígado), captación de glucosa (músculo esquelético y tejido adiposo) y producción de insulina (células pancreáticas β). De hecho, el IRS-1 parece tener su papel principal en el músculo esquelético, mientras que el IRS-2 parece regular la acción de la insulina hepática, así como el desarrollo y la supervivencia de las células pancreáticas β. Por el contrario, los genes IRS-3 e IRS-4 parecen desempeñar un papel redundante en el sistema de señalización IRS. Se han comunicado defectos en la expresión y la función del IRS-1 muscular en estados de resistencia a la insulina, como la obesidad y la diabetes tipo 2.
Specificity
Reconoce el fosfo-IRS1 (Tyr608) de ratón y el (Tyr612) humano
Se prevé reacción cruzada con ratón y rata sobre la base del 100 % de homología de las secuencias.
Immunogen
péptido que corresponde a los aminoácidos que abarcan e incluyen la Tyr608 fosforilada en ratón y la Tyr612 en humanos del IRS1
Application
Categoría de investigación
Comunicación molecular
El anticuerpo anti-fosfo-IRS1 (Tyr608) ratón/ (Tyr612) humano detecta el nivel de fosfo-IRS1 (Tyr608) ratón/ (Tyr612) humano y ha sido publicado y validado para utilizar en WB.
Subcategoría de investigación
Vía de señalización insulina/energía
Quality
Evaluada por inmunoelectrotransferencia (WB) en lisado de células HEK293 tratadas con insulina.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 1 mg/ml de este anticuerpo detectó el fosfo-IRS1 (Tyr608) de ratón y el (Tyr612) en 10 µg de lisado de células HEK293 tratadas con insulina.
Target description
~160 kDa observados. 131,59 kDa calculados. En algunos lisados pueden observarse bandas no caracterizadas.
Physical form
IgG policlonal de conejo purificada por afinidad en tampón de almacenamiento que contiene PBS con azida sódica al 0,05 % en glicerol al 50 %.
Purificado por afinidad
Storage and Stability
Mantener durante 2 años a -20°C desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
High-fat diet induces hepatic insulin resistance and impairment of synaptic plasticity.
Liu, Z; Patil, IY; Jiang, T; Sancheti, H; Walsh, JP; Stiles, BL; Yin, F; Cadenas, E
Testing null
An organic matrix-mediated processing methodology to fabricate hydroxyapatite based nanostructured biocomposites.
Kithva PH, Gr?ndahl L, Kumar R, Martin D, Trau M
Nanoscale null
Weikang Cai et al.
Nature communications, 8, 14892-14892 (2017-03-28)
Despite a high degree of homology, insulin receptor (IR) and IGF-1 receptor (IGF1R) mediate distinct cellular and physiological functions. Here, we demonstrate how domain differences between IR and IGF1R contribute to the distinct functions of these receptors using chimeric and
Jonathon N Winnay et al.
The Journal of clinical investigation, 126(4), 1401-1412 (2016-03-15)
The phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) signaling pathway is central to the action of insulin and many growth factors. Heterozygous mutations in the gene encoding the p85α regulatory subunit of PI3K (PIK3R1) have been identified in patients with SHORT syndrome - a
Muscle-specific knock-out of NUAK family SNF1-like kinase 1 (NUAK1) prevents high fat diet-induced glucose intolerance.
Inazuka, F; Sugiyama, N; Tomita, M; Abe, T; Shioi, G; Esumi, H
The Journal of Biological Chemistry null