Key Documents
07-455
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-CoREST
Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
Anti-COREST, Anti-RCOR
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RCOR1(23186)
General description
El gen CoREST codifica un correpresor funcional necesario para la regulación de la expresión génica neuronal específica. EL REST (factor 1 de transcripción de silenciamiento RE1) puede intervenir en la restricción extraneuronal o bien imponiendo una represión activa mediante el reclutamiento de la histona desacetilasa o bien mediante el silenciamiento génico prolongado utilizando un complejo funcional distinto. El silenciamiento de genes neuronales específicos requiere el reclutamiento de un correpresor asociado, el CoREST, que sirve como una baliza molecular funcional para el reclutamiento de la maquinaria molecular que impone el silenciamiento a través de un intervalo cromosómico, incluidas unidades transcripcionales que no contienen elementos de respuesta a REST.
Specificity
Reconoce el CoREST.
Immunogen
Proteína de fusión GST correspondiente a los residuos 109-293 del CoREST humano.
Application
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Detección de CoREST con el anticuerpo anti-CoREST (anticuerpo policlonal de conejo), que ha demostrado funcionar en ChIP, ICC, IHC, IP y WB.
Subcategoría de investigación
Biología de la cromatina
Quality
Evaluada habitualmente mediante inmunotransferencia en lisados RIPA de células A431, 3T3/A31, Jurkat y Hela
Target description
66 kDa
Physical form
Inmunoglobulina purificada en proteína A en Tris-glicina 0,1 M pH 7,4, NaCl 0,15 Mm y azida sódica al 0,05 % como conservante.
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Control de antígeno positivo: Nº de referencia 12-301, lisado de células A431 no estimuladas. Agregue 2,5 µl de 2-mercaptoetanol/100 µl de lisado y déjelo hervir durante 5 minutos para reducir la preparación. Cargue 20 µg del lisado reducido por carril para minigeles.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Identification of immunogenic MHC class II Tyrosinase-derived peptides using HLA-DR1 and HLA-DR4 transgenic mice.
R B V Horton,S A S Laversin,S P Reeder,R C Rees,S E B McArdle
Protein and peptide letters null
ZNF198 stabilizes the LSD1-CoREST-HDAC1 complex on chromatin through its MYM-type zinc fingers.
Gocke, CB; Yu, H
Testing null
Benoît Laurent et al.
Journal of cell science, 125(Pt 4), 993-1002 (2012-03-09)
Gfi-1B is a transcriptional repressor essential for the regulation of erythropoiesis and megakaryopoiesis. Here we identify Gfi-1B p32, a Gfi-1B isoform, as essential for erythroid differentiation. Gfi-1B p32 is generated by alternative splicing and lacks the two first zinc finger
Increased binding of stroke-induced long non-coding RNAs to the transcriptional corepressors Sin3A and coREST.
Dharap, A; Pokrzywa, C; Vemuganti, R
ASN Neuro null
Masahiko Shibazaki et al.
International journal of oncology, 40(3), 695-702 (2011-12-14)
The expression of βIII-tubulin (TUBB3) is generally restricted to neurons, but its mRNA is often expressed at low levels in non-neuronal cells. Interestingly,