Documentos clave
06-1340
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-fosfo-IKK-epsilon (Ser172)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase subunit epsilon, I-kappa-B kinase epsilon, IKK-E, IKK-epsilon, IkBKE, Inducible I kappa-B kinase, IKK-i
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer172)
Gene Information
human ... IKBKE(9641)
General description
El inhibidor de la subunidad epsilon de la cinasa factor nuclear kappa-B (UniProt: Q14164; también conocido coma EC: 2.7.11,10, epsilon de la cinasa I-kappa-B, IKK-E, IKK-epsilon, IkBKE, cinasa I kappa-B inducible, IKK-i) está codificado por el gen IKBKE (también conocido como IKKE, IKKI, KIAA0151) (ID del gen: 9641) en humanos. La IKK-epsilon es un homodímero de serina/treonina cinasa que se expresa mucho en el bazo, el timo, los leucocitos de sangre periférica, el páncreas y la placenta. Su actividad es inducida por lipopolisacáridos y el TNF-alfa. Desempeña un papel esencial en la regulación de las respuestas inflamatorias a la infección vírica, a través de la activación del IFN tipo I, el NF-kappa-B y la vía de señalización STAT. La IKK-epsilon puede auto-fosforilarse o ser fosforilada por IKBKB/IKKB y la fosforilación en la serine172 es potenciada por la interacción con la helicasa DDX3X de ARN dependiente de ATP. Su sitio de unión al ATP reside en los aminoácidos 15 a 23. Se ha comunicado que la IKK-epsilon fosforila los inhibidores de NF-kappa-B, lo que induce su ubiquitinación y degradación. Tras la activación de los sensores del ARN vírico, como los receptores tipo RIG-I, se asocia con la DDX3X y fosforila los factores reguladores de interferón (IRF), IRF3 y IRF7, así como la DDX3X. Esta actividad permite la posterior homodimerización y translocación nuclear del IRF3, lo que induce la activación transcripcional de genes proinflamatorios y antivíricos, incluido el IFNB. Para establecer tal estado antivírico, IKBKE forma varios complejos diferentes cuya composición depende del tipo de célula y estímulo celular. Se han descrito dos isoformas de la IKK-epsilon que se producen por empalme alternativo.
Specificity
Este anticuerpo reconoce la IKK-epsilon fosforilada en la Ser172.
Immunogen
Epítopo: Ser172 fosforilada
Péptido lineal que corresponde a la IKKepsilon humana fosforilada en la Ser172.
Application
Categoría de investigación
Inflamación e inmunología
Este anticuerpo anti-fosfo-IKK-epsilon (Ser172) está validado para utilizar en WB para la detección del fosfo-IKK-epsilon (Ser172).
Subcategoría de investigación
Inmunoglobulinas e inmunología
Quality
Evaluada por inmunoelectrotransferencia (Western blot) en lisados de células Jurkat CD3+CD28 tratadas y no tratadas.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: una dilución 1:1 000 de este anticuerpo detectó la IKK-epsilon en 10 µg de lisados de células de Jurkat CD3+CD28 tratadas y no tratadas.
Target description
~90 kDa observados
Physical form
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 % y glicerol al 30 %.
Purificado por afinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisados de células Jurkat tratadas y no tratadas con CD3+CD28
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Measles virus suppresses RIG-I-like receptor activation in dendritic cells via DC-SIGN-mediated inhibition of PP1 phosphatases.
Mesman, AW; Zijlstra-Willems, EM; Kaptein, TM; de Swart, RL; Davis, ME; Ludlow, M; Duprex et al.
Cell host & microbe null
Sonja I Gringhuis et al.
Nature communications, 5, 3898-3898 (2014-05-29)
Carbohydrate-specific signalling through DC-SIGN provides dendritic cells with plasticity to tailor immunity to the nature of invading microbes. Here we demonstrate that recognition of fucose-expressing extracellular pathogens like Schistosoma mansoni and Helicobacter pylori by DC-SIGN favors T helper cell type-2
Gina Córdoba-David et al.
Frontiers in pharmacology, 13, 987979-987979 (2022-11-18)
The type I interferon (TI-IFN) pathway regulates innate immunity, inflammation, and apoptosis during infection. However, the contribution of the TI-IFN pathway or upstream signaling pathways to tubular injury in kidney disease is poorly understood. Upon observing evidence of activation of
Yingjie Liu et al.
International journal of biological sciences, 17(5), 1353-1360 (2021-04-20)
Previous studies have described that NF-κB signaling mediated by NFκB-inducing kinase (NIK) plays a critical role of the differentiation of osteoclasts. We aim to explore the role of IKKe in methylprednisolone -induced osteonecrosis of the femoral head (ONFH). Methylprednisolone-induced ONFH
Joris K Sprokholt et al.
PLoS pathogens, 13(11), e1006738-e1006738 (2017-12-01)
Follicular T helper cells (TFH) are fundamental in orchestrating effective antibody-mediated responses critical for immunity against viral infections and effective vaccines. However, it is unclear how virus infection leads to TFH induction. We here show that dengue virus (DENV) infection