Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
06-1328
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anticuerpo anti-Themis
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
thymocyte selection associated, thymocyte selection pathway associated, chromosome 6 open reading frame 190, chromosome 6 open reading frame 207, protein THEMIS, Thymocyte-expressed molecule involved in selection
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
species reactivity (predicted by homology)
rat (73% sequence homology)
technique(s)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Themis(210757)
General description
La molécula expresada en timocitos involucrada en la selección (Themis) es una proteína muy conservada que ha demostrado tener un papel clave en la regulación del desarrollo de las células T a través de la señalización TCR, especialmente a través de la moderación de la fosforilación y el flujo de entrada de calcio. Es también un componente crucial en las etapas tardías del desarrollo de los timocitos a través de la regulación de la selección positiva/negativa de las células T, y se requiere para la integración y el mantenimiento de las señales necesarias para la diferenciación y la maduración del linaje de las células T. La expresión de Themis se observa en timo, bazo, timocitos entre pre-TCR y puntos de control positivos en selectina, y a bajas concentraciones en células T maduras.
Specificity
Este anticuerpo reconoce Thermis en el C-terminal.
Immunogen
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde al extremo C-terminal de Themis de ratón.
Application
Detección de Themis utilizando este anticuerpo anti-Themis validado para utilizar en WB y FC.
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de timocitos de ratón.
Análisis mediante inmunotransferencia western: 0,1 µg/ml de este anticuerpo detectaron Themis en 10 µg de lisado de timocitos de ratón.
Target description
~72 kDa observados.
La entrada UniProtKB/Swiss-Prot Q8BGW0 (THMS1_MOUSE) describe 5 isoformas producidas por corte y empalme alternativo: La isoforma 1 a 72,780 kDa, la isoforma 2 a 69,544 kDa, la isoforma 3 a 68,293 kDa, la isoforma 4 a 59,082 kDa y la isoforma 5 a 30,040 kDa
Analysis Note
Control
Lisado de tejido tímico de ratón
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Mukul Prasad et al.
Cellular & molecular immunology, 18(9), 2249-2261 (2020-11-13)
Themis is a T cell lineage-specific molecule that is involved in TCR signal transduction. The effects of germline Themis deletion on peripheral CD4+ T cell function have not been described before. In this study, we found that Themis-deficient CD4+ T
Differential function of Themis CABIT domains during T cell development.
Okada, T; Nitta, T; Kaji, K; Takashima, A; Oda, H; Tamehiro, N; Goto, M; Okamura et al.
Testing null
Namrata Gautam et al.
Life science alliance, 6(12) (2023-09-23)
Themis is important in regulating positive selection of thymocytes during T cell development, but its role in peripheral T cells is less understood. Here, we investigated T cell activation and its sequelae using a tamoxifen-mediated, acute Themis deletion mouse model.
Themis sets the signal threshold for positive and negative selection in T-cell development.
Fu, G; Casas, J; Rigaud, S; Rybakin, V; Lambolez, F; Brzostek, J; Hoerter, JA; Paster et al.
Nature null
Joanna Brzostek et al.
Nature immunology, 21(2), 186-198 (2020-01-15)
T cell homeostasis and functional responsiveness require signals from self-peptide-major histocompatibility complex (self-pMHC) and cytokines, but the mechanisms controlling this signal integration are unknown. Using a conditional deletion of the T cell lineage-specific protein Themis, we show that Themis is