SAB4700877
Monoclonal Anti-IFNgamma antibody produced in mouse
clone 4S.B3
Sinónimos:
IFN-gamma, Interferon gamma
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4S.B3, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human, nonhuman primates
concentración
1 mg/mL
técnicas
ELISA: suitable
nº de acceso
NM_000619.2
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IFNG(3458)
Descripción general
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)