Key Documents
05-858
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-histona H4, pan, clon 62-141-13, monoclonal de conejo
clone 62-141-13, Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
H4, Histone H4, H4 histone family, member A, histone 1, H4a, histone cluster 1, H4a
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
62-141-13, monoclonal
species reactivity
chicken, Saccharomyces cerevisiae, vertebrates, yeast, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
multiplexing: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
Saccharomyces cerevisiae ... Hhf1(852294)
human ... H4C1(8359)
General description
Este anticuerpo reconoce la histona H4 independientemente de cualquier modificación postraduccional.
La histona H4 es una de las cinco principales histonas implicadas en la estructura de la cromatina de las células eucariotas. Caracterizada por un dominio globular principal y una larga cola N terminal, la H4 participa en la estructura de ′collar de perlas′ de los nucleosomas.
Specificity
Dada la homología de secuencias se prevé una amplia reactividad cruzada entre especies.
Reconoce la histona H4, Pm 10 kDa.
Immunogen
Epítopo: aa 25-28
Péptido sintético conjugado con KLH que corresponde a los aminoácidos 17-28 de la histona H4. El epítopo se ha ubicado en los residuos 25-28.
Application
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-histona H4, pan, clon 62-141-13, es un anticuerpo monoclonal de conejo para la detección de la histona H4, también conocida como histona H4, y se ha validado en ChIP, WB, Mplex, ChIP-seq.
Subcategoría investigación
Histonas
Ubicación de epítopos (con Luminex®):
se incubaron diluciones seriadas 1:250-1:4 000 de un lote anterior con histonas que contenían varios péptidos no modificados que abarcaban el amino-terminal de la histona H4 conjugada con microesferas Luminex. El anticuerpo reconoció tanto los péptidos modificados como los no modificados (véase Figura B, página 2).
Inmunoprecipitación de cromatina:
un laboratorio independiente utilizó un lote anterior de este anticuerpo en inmunoprecipitación de cromatina (Issac, C., 2006).
Quality
Evaluada sistemáticamente mediante inmunoelectrotransferencia.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB):
una dilución 1:30 000-1:100 000 de este lote detectó la proteína histona H4 recombinante no modificada (Nº de ref. 14-412) y la histona H4 en extractos ácidos de células HeLa no tratadas y células tratadas con butirato sódico (hiperacetilado) o colcemid (hiperfosforilado)
Target description
10 kDa
Physical form
IgG monoclonal de conejo purificada en tampón que contiene tampón fosfato 0,014 M, pH 7,6, NaCl 0,175 M, azida sódica al 0,07 %.
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Extractos ácidos de células HeLa no tratadas y células tratadas con butirato de sodio (hiperacetilado) o colcemid (hiperfosforilado).
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Toggle involving cis-interfering noncoding RNAs controls variegated gene expression in yeast.
Bumgarner, SL; Dowell, RD; Grisafi, P; Gifford, DK; Fink, GR
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
The effects of repeated social defeat on long-term depressive-like behavior and short-term histone modifications in the hippocampus in male Sprague-Dawley rats.
Fiona Hollis,Hui Wang,David Dietz,Akash Gunjan,Mohamed Kabbaj
Psychopharmacology (Psychopharmacologia) null
Mechanism for fetal hemoglobin induction by histone deacetylase inhibitors involves gamma-globin activation by CREB1 and ATF-2.
Sangerman, J; Lee, MS; Yao, X; Oteng, E; Hsiao, CH; Li, W; Zein, S; Ofori-Acquah, SF; Pace, BS
Blood null
Xue Zhou et al.
Cancer research, 70(10), 4214-4221 (2010-04-22)
Histone H3 lysine 4 (H3K4) trimethylation (H3K4me3) at the promoter region of genes has been linked to transcriptional activation. In the present study, we found that hypoxia (1% oxygen) increased H3K4me3 in both normal human bronchial epithelial Beas-2B cells and
Lawryn H Kasper et al.
The EMBO journal, 29(21), 3660-3672 (2010-09-23)
It remains uncertain how the DNA sequence of mammalian genes influences the transcriptional response to extracellular signals. Here, we show that the number of CREB-binding sites (CREs) affects whether the related histone acetyltransferases (HATs) CREB-binding protein (CBP) and p300 are