Key Documents
04-1571
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-ARN polimerasa II subunidad B1 (fosfo-CTD Ser-2), clon 3E10
clone 3E10, from rat
Sinónimos:
DNA-directed RNA polymerase II A, DNA-directed RNA polymerase II largest subunit, RNA polymerase II 220 kd subunit, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, RNA polymerase II subunit B1, RNA-directed RNA
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rat
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
3E10, monoclonal
species reactivity
mouse
species reactivity (predicted by homology)
human (based on 100% sequence homology)
technique(s)
ChIP: suitable
ELISA: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer2)
Gene Information
human ... POLR2B(5431)
General description
La subunidad B1 de la ARN polimerasa II (RPB1) es la subunidad más grande del complejo de la ARN polimerasa II. Como holoenzima, la ARN polimerasa II cataliza la transcripción del ADN eucariótico en ARN utilizando los cuatro trifosfatos de ribonucleósido como sustratos. La subunidad RBP1, en combinación con otras subunidades de la polimerasa, forma una gran hendidura central que mantiene el contacto entre el sitio activo de la enzima, la plantilla de ADN y el transcrito naciente de ARN. Esta subunidad contiene también un dominio carboxi-terminal (CTD) que consiste en heptapéptidos repetidos en tándem. La fosforilación activa la subunidad beta de la ARN polimerasa II, permitiéndola servir como plataforma de ensamblaje para otras subunidades que modulan la iniciación, la elongación, la terminación y el procesamiento del ARNm. En la ARN polimerasa activa en la transcripción, la ‘Ser-2’ y la ‘Ser-5’ del heptapéptido están fosforiladas. La Ser-7 es fosforilada antes de iniciar la transcripción en las regiones promotoras.
Specificity
Este anticuerpo reconoce la subunidad B1 CTD de la ARN polimerasa II cuando está fosforilado en la Ser2.
Immunogen
Epítopo: Ser2
Péptido lineal conjugado con ovoalbúmina que corresponde al CTD fosforilado en la Ser2 de la subunidad B1 de la ARN polimerasa humana.
Application
Análisis mediante inmunoprecipitación de la cromatina: Un laboratorio independiente utilizó un lote representativo en ChIP. (Chapman, R., et al. (2007). Science. 318(5857):1780 -1782.)
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-ARN polimerasa II, subunidad B1 (fosfo CTD Ser-2), clon 3E10, es un anticuerpo monoclonal de rata para la detección de la subunidad B1 de la ARN polimerasa II (fosfo CTD Ser-2); ha sido validado en WB, ELISA.
Subcategoría de investigación
Factores de transcripción
Metabolismo del ARN y proteínas de unión
Quality
Evaluada por Western Blot en lisados de células NIH/3T3 tratadas y no tratadas con γ-PPasa, .
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (Western blot): 1 µg/ml de este anticuerpo detectó la ARN polimerasa II CTD en 10 µg de lisados de células NIH/3T3 tratadas y no tratadas con γ-PPasa.
Target description
~220 kDa
Physical form
IgG1κ monoclonal de rata purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisados de células NIH/3T3 tratadas y no tratadas con γ-proteína fosfatasa (γ-Ppasa)
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Abundance and distribution of RNA polymerase II in Arabidopsis interphase nuclei.
Schubert, V; Weisshart, K
Journal of Experimental Botany null
H2B ubiquitylation modulates spliceosome assembly and function in budding yeast.
Herissant, L; Moehle, EA; Bertaccini, D; Van Dorsselaer, A; Schaeffer-Reiss, C; Guthrie et al.
Biology of the Cell null
Julius Dürr et al.
Nucleic acids research, 42(7), 4332-4347 (2014-02-06)
The heterodimeric complex SPT4/SPT5 is a transcript elongation factor (TEF) that directly interacts with RNA polymerase II (RNAPII) to regulate messenger RNA synthesis in the chromatin context. We provide biochemical evidence that in Arabidopsis, SPT4 occurs in a complex with
Ian Bayles et al.
The Journal of clinical investigation, 129(10), 4377-4392 (2019-09-10)
Despite progress in intensification of therapy, outcomes for patients with metastatic osteosarcoma (OS) have not improved in thirty years. We developed a system that enabled preclinical screening of compounds against metastatic OS cells in the context of the native lung
Mitsunori Koga et al.
Nucleic acids research, 43(17), 8258-8267 (2015-07-24)
Phosphorylation of the C-terminal domain of the largest subunit of RNA polymerase II (Pol II), especially Ser2 and Ser5 residues, plays important roles in transcription and mRNA processing, including 5' end capping, splicing and 3' end processing. These phosphorylation events