05-23-0500
Bradykinin
Induces the release of nitric oxide.
Sinónimos:
Bradykinin, Kallidin, RPPGFSPFR, callidin
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
lyophilized solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
white to off-white
solubilidad
5% acetic acid: 1 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N2([C@@H](CCC2)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc5ccccc5)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N3[C@@H](CCC3)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@@H](CCCN=C(N)N)C(=O)O)C(=O)[C@H]1N(CCC1)C(=O)[C@@H](N)CCCN=C(N)N
InChI
1S/C50H73N15O11/c51-32(16-7-21-56-49(52)53)45(72)65-25-11-20-39(65)47(74)64-24-9-18-37(64)43(70)58-28-40(67)59-34(26-30-12-3-1-4-13-30)41(68)62-36(29-66)46(73)63-23-10-19-38(63)44(71)61-35(27-31-14-5-2-6-15-31)42(69)60-33(48(75)76)17-8-22-57-50(54)55/h1-6,12-15,32-39,66H,7-11,16-29,51H2,(H,58,70)(H,59,67)(H,60,69)(H,61,71)(H,62,68)(H,75,76)(H4,52,53,56)(H4,54,55,57)/t32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-/m0/s1
Clave InChI
QXZGBUJJYSLZLT-FDISYFBBSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Induces the release of nitric oxide
Envase
Secuencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Zhu, P., et al. 1995. Cardiovasc. Res.29, 658.
Bedarida, G.V., et al. 1994. Horm. Metab. Res. 26, 109.
Altiok, N., and Fredholm, B.B. 1993. Cell Signal. 5, 279.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable