Documentos clave
04-823
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-fosfo-GluR1 (Ser831), clon N453, monoclonal de conejo
culture supernatant, clone N453, Upstate®
Sinónimos:
AMPA 1, AMPA-selective glutamate receptor 1, Glutamate receptor ionotropic, AMPA 1, glutamate receptor, ionotropic, AMPA 1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
N453, monoclonal
species reactivity
mouse, chicken, human, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer831)
Gene Information
human ... GRIA1(2890)
General description
El L-glutamato es el principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso central. La neurotransmisión glutamatérgica interviene en la mayoría de los aspectos de la función cerebral normal y puede estar alterada en muchas dolencias neuropatológicas. Los receptores de glutamato metabotrópicos son una familia de receptores acoplados a proteínas G que se han dividido en 3 grupos. El grupo I incluye el GRM1 y se ha demostrado que estos receptores activan la fosfolipasa C. Se ha comunicado expresión del GRM1 en varias regiones del cerebro y la médula espinal. Se han aislado EST de bancos de cerebro y ojos.
Specificity
Reconoce el GluR1 fosforilado en la Serina 831.
Se prevé reactividad cruzada con humanos, ratones y pollo
Immunogen
Péptido sintético conjugado con KLH que contiene la secuencia... .QQ[pS]IN… en la que pS corresponde a la fosfoserina de la posición 831 de la cadena madura del GluR1. La secuencia es idéntica en humanos, ratas, ratones y pollo.
Application
Análisis de inmunoelectrotransferencia:
una dilución 1:1 000-1:4 000 de este lote detectó el GluR1 fosforilado en una preparación microsómica cerebral de rata (Nº de referencia 12-144).
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-fosfo-GluR1 (Ser831), clon N453, detecta el nivel de fosfo-GluR1 (Ser831), y se ha publicado y validado para utilizar en WB.
Subcategoría de investigación
Neurotransmisores y receptores
Quality
evaluada de manera habitual mediante inmunoelectrotransferencia
Target description
106 kDa
Linkage
Sustituye a: 05-823
Physical form
Sobrenadante cultivado en azida sódica al 0,05 %.
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20°C desde la fecha de recepción.
Para obtener la máxima recuperación del producto, centrifugue el vial antes de retirar el tapón.
Analysis Note
Control
Cerebro de rata
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Ji-Chao Ma et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 50(4), 1601-1616 (2018-10-26)
It has been reported that myocardial infarction (MI) is a risk factor for vascular dementia. However, the molecular mechanism remains largely unknown. MI mice were generated by ligation of the left coronary artery (LCA) for 4 weeks. Passive and active
A Barria et al.
The Journal of biological chemistry, 272(52), 32727-32730 (1998-01-31)
Ca2+/CaM-dependent protein kinase II (CaM-KII) can phosphorylate and potentiate responses of alpha-amino3-hydroxyl-5-methyl-4-isoxazole-propionate-type glutamate receptors in a number of systems, and recent studies implicate this mechanism in long term potentiation, a cellular model of learning and memory. In this study we
M Adrienne McGinn et al.
Alcoholism, clinical and experimental research, 40(12), 2537-2547 (2016-11-01)
Nicotine use increases alcohol drinking, suggesting that the combination of these drugs may produce synergistic effects in activating reward circuitry. Alternatively, use of either of these drugs may facilitate the development of cross-tolerance to the other to promote intake escalation.
Frank J Meye et al.
Nature neuroscience, 18(3), 376-378 (2015-02-03)
Addictive substances mediate positive and negative states promoting persistent drug use. However, substrates for aversive effects of drugs remain elusive. We found that, in mouse lateral habenula (LHb) neurons targeting the rostromedial tegmental nucleus, cocaine enhanced glutamatergic transmission, reduced K(+)
K W Roche et al.
Neuron, 16(6), 1179-1188 (1996-06-01)
We have characterized the phosphorylation of the glutamate receptor subunit GluR1, using biochemical and electrophysiological techniques. GluR1 is phosphorylated on multiple sites that are all located on the C-terminus of the protein. Cyclic AMP-dependent protein kinase specifically phosphorylates SER-845 of