Key Documents
MAB2263
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-GluR1-NT (NT), clon RH95
clone RH95, from mouse
Sinónimos:
AMPA 1, AMPA-selective glutamate receptor 1, Glutamate receptor ionotropic, AMPA 1, glutamate receptor, ionotropic, AMPA 1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
RH95, monoclonal
species reactivity
rat
technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GRIA1(2890)
General description
Los receptores de glutamato (GluR) son un grupo diverso responsable de intervenir en la mayor parte de la transmisión sináptica excitadora en el SNC de los vertebrados. Pueden clasificarse como ionotropos o metabotropos y subclasificarse por sus preferencias agonistas (NMDA, AMPA o ácido kaínico). Hay cuatro tipos de subunidades de GluR selectivas a AMPA (GluR1, GluR2, GluR3 y GluR4). Las combinaciones tetrámeras o pentámeras de diferentes subunidades contribuyen a la diversidad funcional de los receptores del AMPA. Los receptores del AMPA participan en la corriente sináptica rápida en la mayoría de las sinapsis excitadoras, con estequiometría caracterizada por la composición del subtipo. El residuo fundamental que controla la permeabilidad al calcio se encuentra en la región de lazo de poro. En el GluR1, el GluR3 y el GluR4, esta posición está ocupada por un residuo de Gln. La inserción, o eliminación, de canales oligómeros GluR1/GluR4 en las membranas postsinápticas parece ser dependiente de la actividad LTP/LTD mientras que los oligómeros GluR2/GluR3 están en alternando continuamente.
Specificity
Este anticuerpo reconoce la GluR1 en el N-terminal.
Immunogen
Epítopo: N-terminal
Péptido lineal de rata conjugado con tiroglobulina GluR1 diseñado alrededor del N-terminal.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-GluR1-NT (N-terminal), clon RH95, es un anticuerpo contra GluR1-NT (N-terminal) para usar en WB, IP, IC, ELISA.
Subcategoría de investigación
Neurotransmisores y receptores
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado cerebral de rata.
Análisis mediante inmunotransferencia Western: una dilución 1:1 000 de este anticuerpo detectó la GluR1 en 10 µg de lisado cerebral de rata.
Target description
110 kDa
Physical form
IgG2aκ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4, NaCl 150 mM) con acida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado cerebral rata
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
PKM? knockdown disrupts post-ischemic long-term potentiation via inhibiting postsynaptic expression of aminomethyl phosphonic acid receptors.
Cheng, N; Hu, X; Tian, T; Lu, W
Journal of biomedical research null
Caroline Jung et al.
Psychopharmacology, 233(17), 3161-3172 (2016-07-05)
When ad libitum-fed rats undergo cocaine place preference conditioning (CPP) but are switched to food restriction for testing, CPP becomes resistant to extinction and correlates with phosphorylation of α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid (AMPA) receptor GluA1 at Ser845 in nucleus accumbens (NAc) core.
Xiaofen Zhong et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 32(37), 12841-12847 (2012-09-14)
MeCP2 (methyl CpG binding protein 2) is a key player in recognizing methylated DNA and interpreting the epigenetic information encoded in different DNA methylation patterns. The functional significance of MeCP2 to the mammalian nervous system is highlighted by the discovery
The X-linked mental retardation protein OPHN1 interacts with Homer1b/c to control spine endocytic zone positioning and expression of synaptic potentiation.
Nakano-Kobayashi, A; Tai, Y; Nadif Kasri, N; Van Aelst, L
The Journal of Neuroscience null
Paul Farrow et al.
eLife, 4, e09693-e09693 (2015-12-02)
AMPA receptor (AMPAR) function is modulated by auxiliary subunits. Here, we report on three AMPAR interacting proteins-namely CKAMP39, CKAMP52 and CKAMP59-that, together with the previously characterized CKAMP44, constitute a novel family of auxiliary subunits distinct from other families of AMPAR