Key Documents
04-1555
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-Mdmx, clon 8C6
clone 8C6, from mouse
Sinónimos:
Double minute 4 protein, MDM4-related protein 1, Mdm2-like p53-binding protein, Mdm4 p53 binding protein homolog (mouse), Mdm4, transformed 3T3 cell double minute 4, p53 binding protein, Mdm4, transformed 3T3 cell double minute 4, p53 binding protein (mo
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
8C6, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
ChIP: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MDM4(4194)
General description
La Mdmx es una proteína relacionada con Mdm2 que, como la Mdm2, se ha demostrado que se une a, e inhibe, el p53, aunque no tan bien como la Mdm2. Esta interacción con el p53 se produce a través de un dominio de unión localizado en la región N-terminal de la proteína. Se ha demostrado que la Mdmx contrarresta la degradación de p53 dependiente de Mdm2 y estabiliza el p53 en su forma inactiva. Aunque Mdmx tiene una similitud estructural significativa con Mdm2 E3 ubiquitina ligasa, no se ha podido atribuir función E3 ligasa a la Mdmx en la mayoría de los estudios.
Specificity
Este anticuerpo reconoce la Mdmx.
Immunogen
Epítopo: desconocido
Proteína recombinante etiquetada con His que corresponde a la Mdmx humana.
Application
Análisis mediante inmunoprecipitación de la cromatina: un laboratorio independiente utilizó un lote representativo para esta aplicación. (Gilkes, D., et al. (2008). Molecular and Cellular Biology. 28(6):1999-2010)
Análisis mediante inmunohistoquímica: un laboratorio independiente utilizó un lote representativo para esta aplicación. (Gilkes, D., et al. (2008). Molecular and Cellular Biology. 28(6):1999-2010).
Análisis mediante inmunoprecipitación: un laboratorio independiente utilizó un lote representativo para esta aplicación. (Changgong, L., et al. (2002). Molecular and Cellular Biology. 22(21):7562-7571.)
Análisis mediante citometría de flujo: un laboratorio independiente utilizó un lote representativo para esta aplicación. (Changgong, L., et al. (2002). Molecular and Cellular Biology. 22(21):7562-7571.)
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-Mdmx, clon 8C6, es un anticuerpo monoclonal de ratón para la detección de la Mdmx, también conocida como proteína 1 relacionada con MDM4, proteína de unión a p53 parecida a Mdm2, y se ha validado en WB, IP, ICC, IHC, FC.
Subcategoría de investigación
Factores de transcripción
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células MCF-7.
Análisis mediante inmunotransferencia Western (Western blot): 0,5 µg/ml de este anticuerpo detectaron la Mdmx en 10 µg de lisado de células MCF-7.
Target description
~80 kDa
Physical form
IgG2bκ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con acida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de células MCF-7
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Xinyu Wang et al.
FEBS letters, 589(24 Pt B), 3989-3997 (2015-11-27)
5S rRNA plays an important part in ribosome biology and is over-expression in multiple cancers. In this study, we found that 5S rRNA is a direct target of miR-150 and miR-383 in esophageal squamous cell carcinoma (ESCC). Overexpression of miR-150
Christophe Deben et al.
Oncotarget, 6(26), 22666-22679 (2015-07-01)
The p53/MDM2 interaction has been a well-studied target for new drug design leading to the development of the small molecule inhibitor Nutlin-3. Our objectives were to combine Nutlin-3 with cisplatin (CDDP), a well-known activator of the p53 pathway, in a
Michal Bista et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(44), 17814-17819 (2013-10-16)
MDM2 and MDMX are homologous proteins that bind to p53 and regulate its activity. Both contain three folded domains and ~70% intrinsically disordered regions. Previous detailed structural and biophysical studies have concentrated on the isolated folded domains. The N-terminal domains
Jennifer Hüllein et al.
Cancer research, 79(12), 3125-3138 (2019-04-20)
Oncogenic MYC activation promotes proliferation in Burkitt lymphoma, but also induces cell-cycle arrest and apoptosis mediated by p53, a tumor suppressor that is mutated in 40% of Burkitt lymphoma cases. To identify molecular dependencies in Burkitt lymphoma, we performed RNAi-based
Zuzana Mrkvová et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(11) (2019-06-12)
Tumor suppressor p53 is mutated in about 50% of cancers. Most malignant melanomas carry wild-type p53, but p53 activity is often inhibited due to overexpression of its negative regulators Mdm2 or MdmX. We performed high throughput screening of 2448 compounds