Merck
Todas las fotos(5)
Key Documents
03-102
Sigma-Aldrich
RIPAb+ HuR Conjunto de anticuerpos y cebadores validados para RIP
from rabbit
Sinónimos:
ELAV-like protein 1, Hu-antigen R
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.32
biological source
rabbit
Quality Level
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, rat
manufacturer/tradename
RIPAb+
Upstate®
technique(s)
RIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... ELAVL1(1994)
General description
Los anticuerpos RIPAb+ se evalúan mediante el análisis de inmunoprecipitación de las proteínas de unión al ARN (RIP). Cada conjunto de anticuerpos RIPAb+ incluye cebadores de control para RT-PCR cuantitativa (cebadores RIP) para validar biológicamente los resultados de la IP mediante la coprecipitación satisfactoria de una diana de ARN específica (si se conoce dicha diana específica). Se proporcionan el protocolo de qPCR y las secuencias de los cebadores, lo que permite a los investigadores validar los protocolos de RIP al utilizar nuestro anticuerpo en su contexto experimental. Cada conjunto incluye también un anticuerpo de control negativo para garantizar la especificidad de la reacción RIP.
El conjunto RIPAb+ Hur consta del anticuerpo HuR, un anticuerpo de control negativo (IgG de conejo purificada) y cebadores positivos para qPCR que amplifican un fragmento de 100 bp del ADNc de la beta actina humana (ACTB). El HuR y los anticuerpos de control negativos se suministran en un tamaño de reacción escalable «por RIP» y pueden utilizarse para validar funcionalmente la precipitación de los ARN asociados a HuR.
Immunogen
Epítopo: a.a. 1-13 de la HuR
Application
Este conjunto de cebadores y anticuerpos RIPAb+ HuR validados con RIP consiste en el anticuerpo y los cebadores de control específicos para PCR.
Inmunoprecipitación de lisado RIP:
El lisado RIP de las células MCF7 (2 X 106 equivalentes de células por IP) se sometió a inmunoprecipitación con 0,5 μg de IgG normal de conejo o anticuerpo anti-HuR. Las proteínas precipitadas se resolvieron por electroforesis, se transfirieron a nitrocelulosa y se probaron con anti-HuR (1,0 μg/ml).
Las proteínas se visualizaron utilizando el kit One-Step IP-Western (GenScript nº ref. L00231) (Ver figuras).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB):
El lisado 3T3/A31 se resolvió por electroforesis, se transfirió a membranas de PVDF y se analizó con HuR, hu (dilución 1:500). Las proteínas se visualizaron utilizando un anti-conejo de burro conjugado con HRP y un sistema de detección mediante quimioluminiscencia. (Ver figuras).
Análisis de inmunoprecipitación:
10 µg de este anticuerpo causó inmunoprecipitación del HuR de 500 µg de lisado RIPA 3T3/A31 (ver figuras).
Análisis mediante inmunocitoquímica:
Análisis mediante IF confocal de HeLa, NIH/3T3 utilizando anti-HuR (rojo). Los filamentos de actina se han marcado con AlexaFluor 488-faloidina (verde). El núcleo se tiñe con DAPI (azul) (ver las figuras).
Quality
Inmunoprecipitación de proteínas de unión al ARN:
El lisado de células HeLa (2 x 107 equivalentes de células por IP) preparado para RIP se sometió a inmunoprecipitación utilizando 5 µg de un anticuerpo IgG de conejo normal o un anticuerpo anti-HuR y el kit para RIP Magna (ref.17-700).
La inmunoprecipitación exitosa del ARN asociado al HuR se verificó mediante qPCR utilizando cebadores para RIP, ACTB (véanse las figuras).
Véanse los detalles experimentales en el protocolo de Magna RIP® (Nº de ref. 17-700) o EZ-Magna RIP (Nº de ref. 17-701).
Target description
35 kDa
Physical form
Anti-HuR (policlonal de conejo). Un vial que contiene 50 μg de policlonal de conejo purificado en 100 μl de tampón compuesto por PBS en azida sódica al 0,05 % con glicerol al 50 %. Líquido a -20°C.
IgG normal de conejo. Un vial que contiene 125 μg de IgG purificada de conejo en 125 μl de tampón de conservación que contiene azida sódica al 0,1 %. Conservar a -20°C.
Cebadores para RIP, ACTB. Un vial que contiene 75 μl de 5 μM de cada cebador específico para la beta actina humana (ACTB). Conservar a -20°C.
DIR: TTG TTA CAG GAA GTC CCT TGC C
INV: ATG CTA TCA CCT CCC CTG TGT G
Presentación: Purificada
Analysis Note
Control
Incluido control negativo de anticuerpos IgG de conejo y control de cebadores específicos para la beta actina humana (ATCB).
Legal Information
MAGNA RIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Jian Pu et al.
Frontiers in oncology, 11, 754835-754835 (2021-11-05)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the most aggressive malignancies. Increasing evidence revealed that long noncoding RNAs (lncRNAs) were frequently involved in various malignancies. Here, we explored the clinical significances, roles, and mechanisms of lncRNA ADORA2A antisense RNA 1 (ADORA2A-AS1)
Luana Carvalho et al.
Molecular psychiatry (2023-08-04)
We previously discovered using transcriptomics that rats undergoing withdrawal after chronic ethanol exposure had increased expression of several genes encoding RNA splicing factors in the hippocampus. Here, we examined RNA splicing in the rat hippocampus during withdrawal from chronic ethanol
Heat resistance of Bacillus spores when adhered to stainless steel and its relationship to spore hydrophobicity.
P Simmonds,B L Mossel,T Intaraphan,H C Deeth
Journal of Food Protection null
Xiangbo Ruan et al.
Nature communications, 11(1), 45-45 (2020-01-04)
Unlike protein-coding genes, the majority of human long non-coding RNAs (lncRNAs) are considered non-conserved. Although lncRNAs have been shown to function in diverse pathophysiological processes in mice, it remains largely unknown whether human lncRNAs have such in vivo functions. Here
Jesús Morillo-Bernal et al.
Cancers, 16(2) (2024-01-23)
RNA-binding proteins play diverse roles in cancer, influencing various facets of the disease, including proliferation, apoptosis, angiogenesis, senescence, invasion, epithelial-mesenchymal transition (EMT), and metastasis. HuR, a known RBP, is recognized for stabilizing mRNAs containing AU-rich elements (AREs), although its complete