Merck
Z-001
Supelco
Zolpidem-D6 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H15D6N3O
Número de CAS:
Peso molecular:
313.43
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
concentración
100 μg/mL in methanol
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
idoneidad
suitable for (Not suitable for use with GC/MS)
aplicaciones
clinical testing
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC1=CC=C(C=C1)C2=C(CC(N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)N3C=C(C)C=CC3=N2
InChI
1S/C19H21N3O/c1-13-5-8-15(9-6-13)19-16(11-18(23)21(3)4)22-12-14(2)7-10-17(22)20-19/h5-10,12H,11H2,1-4H3/i3D3,4D3
Clave InChI
ZAFYATHCZYHLPB-LIJFRPJRSA-N
Descripción general
Zolpidem is a non-benzodiazepine hypnotic sold under the trade names Ambien®, Stilnox® and Edluar® for the treatment of insomnia. This stable-labeled internal standard is suitable for quantitation of zolpidem levels in urine, serum, or plasma by LC/MS for urine drug testing, clinical toxicology, forensic analysis, or isotope dilution methods. Zolpidem has a wide history of abuse, including recreational use and as a date-rape drug.
Información legal
Ambien is a registered trademark of Sanofi S.A.
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Edluar is a registered trademark of Meda Pharmaceuticals Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stilnox is a registered trademark of Sanofi S.A.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)