Documentos clave
S-065
Supelco
AB-FUBINACA solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H21FN4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
368.40
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Formulario
liquid
Características
(Snap-N-Spike®)
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
concentración
100 μg/mL in methanol
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Fc1ccc(cc1)C[n]2nc(c3c2cccc3)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N
InChI
1S/C20H21FN4O2/c1-12(2)17(19(22)26)23-20(27)18-15-5-3-4-6-16(15)25(24-18)11-13-7-9-14(21)10-8-13/h3-10,12,17H,11H2,1-2H3,(H2,22,26)(H,23,27)/t17-/m0/s1
Clave InChI
AKOOIMKXADOPDA-KRWDZBQOSA-N
Descripción general
AB-FUBINACA is a potent cannabinoid receptor agonist sold as a synthetic cannabinoid in Spice herbal blends. This certified reference solution is suited for use in synthetic cannabinoid testing methods by LC/MS o GC/MS for applications in clinical toxicology, urine drug testing, and forensic analysis.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)