M-027
(±)-MDA-D5 solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinónimos:
(±)-3,4-Methylenedioxyamphetamine-d5
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
concentración
1.0 mg/mL in methanol
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
NC(C([2H])([2H])[2H])([2H])C([2H])([H])C1=CC(OCO2)=C2C=C1
InChI
1S/C10H13NO2/c1-7(11)4-8-2-3-9-10(5-8)13-6-12-9/h2-3,5,7H,4,6,11H2,1H3/i1D3,4D,7D
Clave InChI
NGBBVGZWCFBOGO-KIUTZQKNSA-N
Descripción general
Aplicación
- GC-MS analysis of amphetamines and cathinones in oral fluid: Utilizing a one-step derivatization-extraction method, this study employs (±)-MDA-D₅ as an internal standard in the rapid analysis of eleven amphetamines and cathinones by GC-MS, emphasizing its role in forensic and clinical toxicology (Mohamed, 2017).
- Simultaneous measurement of MDMA and its metabolites in urine: A sensitive gas chromatography-mass spectrometry method incorporates (±)-MDA-D₅ to simultaneously quantify MDMA, MDEA, and their metabolites in human urine, proving crucial for pharmacokinetic and metabolic studies in clinical settings (Pirnay et al., 2006).
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)