I-026
Interference Mix 4 (For Qualitative Use Only)
5-100 μg/mL each component in methanol, Cerilliant®
Sinónimos:
Qualitative Interference Mixture
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Formulario
liquid
composición
Alprazolam, 100 μg/mL
Cimetidine, 100 μg/mL
Citalopram hydrobromide, 100 μg/mL (as free base)
Clonazepam, 100 μg/mL
Clopidogrel bisulfate, 100 μg/mL (as free base)
Dextromethorphan, 50 μg/mL
Fluconazole, 100 μg/mL
Hydrochlorothiazide, 100 μg/mL
Lamotrigine, 100 μg/mL
Methylphenidate hydrochloride, 100 μg/mL (as free base)
Omeprazole, 100 μg/mL
L-Thyroxine, 5 μg/mL
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV/IIB (Portugal)
concentración
5-100 μg/mL each component in methanol
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)