Merck
H-053
Supelco
4′-Hydroxydiclofenac-13C6 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C6C8H11Cl2NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
318.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
100 μg/mL in methanol
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
clinical testing
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC(=O)C[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1Nc2c(Cl)cc(O)cc2Cl
InChI
1S/C14H11Cl2NO3/c15-10-6-9(18)7-11(16)14(10)17-12-4-2-1-3-8(12)5-13(19)20/h1-4,6-7,17-18H,5H2,(H,19,20)/i1+1,2+1,3+1,4+1,8+1,12+1
Clave InChI
KGVXVPRLBMWZLG-OLWCKNASSA-N
Descripción general
A stable-labeled internal standard for diclofenac testing or isotope dilution methods by GC/MS or LC/MS for pharmaceutical research, urine drug testing, pain prescription monitoring or forensic analysis. 4′-Hydroxydiclofenac is a major metabolite of diclofenac, a COX-2 inhibitor used for the treatment of minor aches, pains, and fever.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)