Merck
C-091
Supelco
Clozapine-D4 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18D4H15ClN4
Número de CAS:
Peso molecular:
330.85
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
100 μg/mL in methanol
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
clinical testing
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CN(CC1([2H])[2H])CC([2H])([2H])N1C2=NC(C=C(Cl)C=C3)=C3NC4=CC=CC=C24
InChI
1S/C18H19ClN4/c1-22-8-10-23(11-9-22)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18/h2-7,12,20H,8-11H2,1H3/i10D2,11D2
Clave InChI
QZUDBNBUXVUHMW-MKQHWYKPSA-N
Descripción general
A stable-labled internal standard for quantitation of Clozapine levels in urine, serum, or plasma by LC/MS or GC/MS for clinical toxicology, forensic analysis, and urine drug testing applications. Clozapine, sold as Clozaril® and FazaClo® in the US, is an atypical antipsychotic drug used for treatment of schizophrenia.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clozaril is a registered trademark of Sandoz, Inc.
FazaClo is a registered trademark of Jazz Pharmaceuticals International III Limited
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)