A-917
7-Aminoclonazepam-d4 solution
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
liquid
Características
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland)
concentración
100 μg/mL in acetonitrile
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
clinical testing
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1NC2=CC=C(N)C=C2C(C3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3Cl)=NC1
InChI
1S/C15H12ClN3O/c16-12-4-2-1-3-10(12)15-11-7-9(17)5-6-13(11)19-14(20)8-18-15/h1-7H,8,17H2,(H,19,20)/i1D,2D,3D,4D
Clave InChI
HEFRPWRJTGLSSV-RHQRLBAQSA-N
Descripción general
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)