LM1504
Avanti
17:0-14:1 PI
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1504, methanol solution
Sinónimos:
1-heptadecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol) (ammonium salt)
About This Item
Productos recomendados
Formulario
methanol solution
envase
pkg of 1 × 1 mL (LM1504-1EA)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1504
concentración
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
aplicaciones
lipidomics
metabolomics
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
Clave InChI
VDNRHLFKICVCHS-ATJCMGOSSA-N
Aplicación
- the detection of phosphatidylinositol class of lipids by tandem mass spectrometry (MS/MS) analysis
- phospholipid quantification by MS analysis
- lipid analysis of murine brain lipid extract using Fourier transform-ion cyclotron resonance-mass spectrometry (FT-ICR-MS)
Envase
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)