LM1300
Avanti
12:0-13:0 PS
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1300, methanol solution
Sinónimos:
1-dodecanoyl-2-tridecanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (ammonium salt)
About This Item
Productos recomendados
Formulario
methanol solution
envase
pkg of 1 × 1 mL (LM1300-1EA)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1300
concentración
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C(O)=O)([H])N)=O)(OC(CCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C31H60NO10P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-30(34)42-27(25-40-43(37,38)41-26-28(32)31(35)36)24-39-29(33)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h27-28H,3-26,32H2,1-2H3,(H,35,36)(H,37,38);1H3/t27-,28+;/m1./s1
Clave InChI
DJWXUEZTHOBPTK-CNORLSDQSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)