840445P
Avanti
14:0 PG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
1,2-ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); DMPG; PG(14:0/14:0); 110648, DMPG sodium salt, Dimyristoylphosphatidylglycerol
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 g (840445P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (840445P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (840445P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (840445P-500mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lípido
phospholipids
cardiolipins
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C34H67O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-33(37)41-29-32(30-43-45(39,40)42-28-31(36)27-35)44-34(38)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h31-32,35-36H,3-30H2,1-2H3,(H,39,40);/q;+1/p-1/t31?,32-;/m1./s1
Clave InChI
QLNOOKSBAYIHQI-SKZICHJRSA-M
Descripción general
Aplicación
- in the preparation of lipid bicelles for nuclear magnetic resonance (NMR) experiment
- as phospholipid (PL) standard to quantify phosphatidylglycerol (PG) by chromatography
- for the preparation of DMPG (l-dimyristoylphosphatidylglycerol) phospholipid vesicles
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn