Z766852
Microflex NeoPro® EC powder-free chloroprene gloves
size M
Sinónimos:
disposable glove
About This Item
Productos recomendados
material
(chloroprene gloves)
green
size
M
description
ambidexterous
textured fingers
feature
CE compliant
disposable
latex free
powder-free
packaging
pack of 50 ea (boxes of 50)
manufacturer/tradename
Microflex NEC-288-M
L
11.8 in. , cuff
thickness
6.3 mil , palm
8.3 mil , fingers
General description
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)