Z673676
Microflex® TRANQUILITY™ powder-free white nitrile exam gloves
size S
Sinónimos:
disposable glove
About This Item
Productos recomendados
Materiales
white gloves
white nitrile
tamaño
S
esterilidad
non-sterile
non-sterile
Características
disposable
latex free
powder-free
envase
pack of 100 ea (boxes of 100)
package of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Microflex TQ-601-S
disponibilidad
not available in EU
L × grosor
9.5 in. (240 mm) × 3.1 mil (0.08 mm)
Descripción general
Recommended for use when:
- Latex-free solution required, at a value price
- Enhanced comfort and tactile sensitivity are a must
- Everyday use of small instruments demands superior wet and dry grip
Thickness:
- Cuff: 0.08 mm (3.1 mil)
- Palm: 0.08 mm (3.1 mil)
- Finger: 0.12 mm (4.7 mil)
- Length: 240 mm (9.5")
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)