Z672491
IKA® supports for stirring hot plates
H 38 holding rod, stainless steel, 1/cs
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.76
Productos recomendados
Materiales
stainless steel
esterilidad
non-sterile
envase
case of 1
pack of 1
fabricante / nombre comercial
IKA 3547700
color
none
Categorías relacionadas
Descripción general
Note: For fastening ETS-D5 (Z645125) or ETS-D6 to the support rod H 16 V
Información legal
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)