Documentos clave
Z403563
IKA® supports for stirring hot plates
H 16 V vertical support rod, stainless steel, threads into top of stirrer base, 1/cs
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.76
Materiales
stainless steel
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
IKA 0001545100
Descripción general
Stainless steel support rod for all magnetic stirrers with M 10 threaded bushing.
Información legal
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)