Key Documents
Z215279
PTFE centrifugal stirrer shaft
shaft diam. 6 mm, L 400 mm
About This Item
UNSPSC Code:
41103800
NACRES:
NB.72
material
PTFE
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Cowie 005.440.2
L
400 mm
blade diam.
40 mm
shaft diam.
6 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)