Z562718
Tubos para RMN Wilmad® 5 mm de diámetro, economía
frequency 300 MHz, L 7 in.
Sinónimos:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Productos recomendados
material
borosilicate glass (ASTM Type 1 Class B)
borosilicate glass tube
colorless tube
feature
neck thread push fit
packaging
pack of 5 ea
manufacturer/tradename
Wilmad WG-1226-7
parameter
300 MHz frequency
L
7 in.
camber
13 μm
concentricity
51 μm
tube diam.
5 mm
wall thickness
0.43 mm , N51A glass
General description
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)