Z272035
WILMAD® 10mm diam. NMR tubes
frequency 300 MHz, L 7 in.
Sinónimos:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass tube
colorless tube
Características
neck thread push fit
envase
pkg of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Wilmad 513-3PP-7
Parámetros
300 MHz frequency
Longitud
7 in.
inclinación
38 μm
concentricidad
76 μm
tubo diám.
10 mm
pared grosor
0.46 mm
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)